Learn More
Oxyde de manganèse(IV), 80-85 %, poudre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10185170
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-13-9
Formule moléculaire MnO2
Poids moléculaire (g/mol) 86.94
Numéro MDL MFCD00003463
Clé InChI NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
CID PubChem 14801
Nom IUPAC dioxomanganese
SMILES O=[Mn]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(IV) oxide
Point de fusion 535.0°C
Couleur Gris
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 80-85%
Formule linéaire MnO2
Fieser 01,637; 02,257; 03,191; 04,317; 05,422; 06,357; 08,312; 13,233; 14,200; 15,197; 16,202
Merck Index 15, 5795
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid
Poids de la formule 86.94
Pourcentage de pureté 80 to 85%
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 5.2g/mL