Learn More
Oxyde de tungstène de manganèse(II), 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
129.00€ - 388.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14177-46-9 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00014212 |
Synonyme | Manganese tungstate |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11308148
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039374.18 |
50 g |
129.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11318148
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039374.30 |
250 g |
388.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14177-46-9 | |
MFCD00014212 | |
Manganese tungstate |
Spécification
Manganese(II) tungsten oxide | |
Poudre | |
MFCD00014212 | |
Insoluble in water. | |
99.9% | |
7.23 |
14177-46-9 | |
(Base des métaux) | |
Manganese tungstate | |
302.79 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H332-H319-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280i-P301+P312-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P501c
H302+H332-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only