Learn More
Oxyde de tungstène de manganèse(II), 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11318148
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14177-46-9
Numéro MDL MFCD00014212
Synonyme Manganese tungstate
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) tungsten oxide
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 302.79
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Densité 7.23