Learn More
Oxyde de manganèse(II) et de titane, poudre jaune, 99,9 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
107.00€ - 448.23€
Identifiants chimiques
CAS | 12032-74-5 |
---|---|
Formule moléculaire | MnTiO3 |
Numéro MDL | MFCD00016216 |
Synonyme | manganese titanium trioxide, manganese ii titanate, manganese 2+ ; oxygen 2-; titanium 4+, titanium 4+ ion manganese 2+ ion trioxidandiide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11382228
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013133.09 |
10 g | N/A | ||||||
11372228
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013133.18 |
50 g |
448.23€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Manganese(II) titanium oxide is used as pharamaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12032-74-5 | |
MnTiO3 | |
MFCD00016216 | |
manganese titanium trioxide, manganese ii titanate, manganese 2+ ; oxygen 2-; titanium 4+, titanium 4+ ion manganese 2+ ion trioxidandiide |
Spécification
Manganese(II) titanium oxide | |
12032-74-5 | |
Poudre | |
MnTiO3 | |
manganese titanium trioxide, manganese ii titanate, manganese 2+ ; oxygen 2-; titanium 4+, titanium 4+ ion manganese 2+ ion trioxidandiide | |
150.84 | |
4.54g/cm3 at 20°C |
1360°C | |
Jaune | |
99.9% (Metals basis) | |
MFCD00016216 | |
Insoluble in water. | |
Odorless |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-776-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante