Learn More
Oxyde de manganèse(II) et de titane, poudre jaune, 99,9 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11382228
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Manganese(II) titanium oxide is used as pharamaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12032-74-5
Formule moléculaire MnTiO3
Numéro MDL MFCD00016216
Synonyme manganese titanium trioxide, manganese ii titanate, manganese 2+ ; oxygen 2-; titanium 4+, titanium 4+ ion manganese 2+ ion trioxidandiide
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) titanium oxide
Point de fusion 1360°C
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 150.84
Odeur Odorless
Densité 4.54g/cm3 at 20°C