Learn More
Sulfate de manganèse(II) hydraté, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
53.15€ - 162.00€
Identifiants chimiques
CAS | 15244-36-7 |
---|---|
Formule moléculaire | H2MnO5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 169.01 |
Numéro MDL | MFCD00149159 |
Clé InChI | ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate |
CID PubChem | 177577 |
ChEBI | CHEBI:86364 |
SMILES | O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11396917
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010807.06 |
5 g | |||||||
11386917
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010807.14 |
25 g |
162.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used in feed additive, nutrient, firming agent and flavor enhancer. It is also used as a fermentation aid in the processing of beer and malt beverages.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
15244-36-7 | |
169.01 | |
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L | |
177577 | |
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O |
H2MnO5S | |
MFCD00149159 | |
manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate | |
CHEBI:86364 |
Spécification
Manganese(II) sulfate hydrate | |
15244-36-7 | |
Poudre cristalline | |
H2MnO5S | |
manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate | |
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
169.01 | |
CHEBI:86364 | |
Odorless |
Loses all water at 400-450° | |
Rose | |
99.999% (Metal basis) | |
MFCD00149159 | |
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L | |
sulfate de manganèse(2+) hydraté | |
177577 | |
151.00 (Anhydrous) | |
Pink Crystalline Powder |
Sécurité et traitement
H373-H411-H401 :Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.Toxique pour les organismes aquatiques.
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :9, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 232-089-9
RUO – Research Use Only