Learn More
Sulfate de manganèse(II) hydraté, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Used in feed additive, nutrient, firming agent and flavor enhancer. It is also used as a fermentation aid in the processing of beer and malt beverages.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Manganese(II) sulfate hydrate |
Note relative au nom | Loses all water at 400-450° |
Couleur | Rose |
Forme physique | Poudre cristalline |
Quantité | 25 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.999% (Metal basis) |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Nom IUPAC | Sulfate hydraté de manganèse(2+) |
Poids de la formule | 151.00 (Anhydrous) |
Odeur | Odorless |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Manganese(II) sulfate hydrate
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Manganese(II) sulfate hydrate