Learn More
Manganese(II) Nitrate Tetrahydrate, ≥97.0% (KT), Honeywell™
Purum p.a.,≥97.0%
23.95€ - 190.52€
Identifiants chimiques
CAS | 20694-39-7 |
---|---|
Formule moléculaire | H8MnN2O10 |
Poids moléculaire (g/mol) | 251.006 |
Numéro MDL | MFCD00149789 |
Clé InChI | ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | manganese ii nitrate tetrahydrate, manganese nitrate tetrahydrate, unii-03m0g68r5f, manganese 2+ ion tetrahydrate dinitrate, manganese dinitrate tetrahydrate, acmc-20akkk, nitric acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, ksc206g2f, mn.2no3.4h2o, manganese 2+ dinitrate tetrahydrate |
CID PubChem | 182616 |
Nom IUPAC | Manganèse(2+) ; dinitrate ; tétrahydraté |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Mn+2] |
Description
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Identifiants chimiques
20694-39-7 | |
251.006 | |
ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N | |
182616 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Mn+2] |
H8MnN2O10 | |
MFCD00149789 | |
manganese ii nitrate tetrahydrate, manganese nitrate tetrahydrate, unii-03m0g68r5f, manganese 2+ ion tetrahydrate dinitrate, manganese dinitrate tetrahydrate, acmc-20akkk, nitric acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, ksc206g2f, mn.2no3.4h2o, manganese 2+ dinitrate tetrahydrate | |
Manganèse(2+) ; dinitrate ; tétrahydraté |
Spécification
Manganese(II) nitrate tetrahydrate | |
Rose | |
Solid | |
Mn(NO3)2 · 4H2O | |
UN2724 | |
ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N | |
Manganèse(2+) ; dinitrate ; tétrahydraté | |
182616 | |
≥97.0% (KT) |
20694-39-7 | |
Acidic | |
H8MnN2O10 | |
MFCD00149789 | |
manganese ii nitrate tetrahydrate, manganese nitrate tetrahydrate, unii-03m0g68r5f, manganese 2+ ion tetrahydrate dinitrate, manganese dinitrate tetrahydrate, acmc-20akkk, nitric acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, ksc206g2f, mn.2no3.4h2o, manganese 2+ dinitrate tetrahydrate | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Mn+2] | |
251.006 | |
251.01g/mol | |
Odorless |
Sécurité et traitement
P210-P220-P260-P280-P305 + P351 + P338-P370 + P378
missing translation for 'dotInformation' : 5.1 / PGIII