Learn More
Manganese(II) Nitrate Tetrahydrate, ≥97.0% (KT), Honeywell™
Code produit. 15666090
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Purum p.a.,≥97.0%
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20694-39-7
Formule moléculaire H8MnN2O10
Poids moléculaire (g/mol) 251.006
Numéro MDL MFCD00149789
Clé InChI ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme manganese ii nitrate tetrahydrate, manganese nitrate tetrahydrate, unii-03m0g68r5f, manganese 2+ ion tetrahydrate dinitrate, manganese dinitrate tetrahydrate, acmc-20akkk, nitric acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, ksc206g2f, mn.2no3.4h2o, manganese 2+ dinitrate tetrahydrate
CID PubChem 182616
Nom IUPAC Manganèse(2+) ; dinitrate ; tétrahydraté
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Mn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) nitrate tetrahydrate
Couleur Rose
pH Acidic
Forme physique Solid
Quantité 1 kg
Formule linéaire Mn(NO3)2 · 4H2O
Numéro UN UN2724
Poids de la formule 251.01g/mol
Pourcentage de pureté ≥97.0% (KT)