Learn More
Nitrate de manganèse(II) hexahydraté, 98 % et plus, Thermo Scientific Chemicals
25.02€ - 120.60€
Spécification
Point de fusion | ca 26°C |
---|---|
CAS | 17141-63-8 |
Forme physique | Solide |
Formule moléculaire | MnN{2}O{6}^0.6 H{2}O |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11328925
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14040.14 |
25 g |
25.02€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11338925
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14040.22 |
100 g |
48.24€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11348925
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14040.36 |
500 g |
120.60€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
ca 26°C | |
Solide | |
≥98% |
17141-63-8 | |
MnN{2}O{6}^0.6 H{2}O |