Learn More
Nitrate de manganèse(II) hexahydraté, 98 % et plus, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L14040.14
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
ca 26°C | |
Solide | |
MnN{2}O{6}^0.6 H{2}O |
17141-63-8 | |
25 g | |
≥98% |