Learn More
Chlorure de manganèse(II), solution aqueuse 1M, Thermo Scientific Chemicals
51.10€ - 74.90€
Identifiants chimiques
CAS | 7773-01-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Mn |
Poids moléculaire (g/mol) | 125.84 |
Numéro MDL | MFCD00011114 |
Clé InChI | GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline |
CID PubChem | 10313134 |
ChEBI | CHEBI:63041 |
Nom IUPAC | Manganèse(2+) ;dichlorure |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Mn++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15405419
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63150.AD |
50 mL |
51.10€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15415419
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63150.AE |
100 mL |
74.90€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7773-01-5 | |
125.84 | |
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L | |
10313134 | |
Manganèse(2+) ;dichlorure |
Cl2Mn | |
MFCD00011114 | |
manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline | |
CHEBI:63041 | |
[Cl-].[Cl-].[Mn++] |
Spécification
Manganese(II) chloride | |
Incolore | |
Cl2Mn | |
MFCD00011114 | |
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L | |
Manganèse(2+) ;dichlorure | |
10313134 | |
125.84 |
7773-01-5 | |
Liquide | |
MnCl2 | |
manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline | |
[Cl-].[Cl-].[Mn++] | |
125.84 | |
CHEBI:63041 | |
1M aq. soln. |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302
Nocif en cas d’ingestion.
P260-P280-P305+P351+P338-P310-P314-P501c
H318-H373
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only