Learn More
Chlorure de manganèse(II), solution aqueuse 1M, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15415419
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7773-01-5
Formule moléculaire Cl2Mn
Poids moléculaire (g/mol) 125.84
Numéro MDL MFCD00011114
Clé InChI GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
CID PubChem 10313134
ChEBI CHEBI:63041
Nom IUPAC Manganèse(2+) ;dichlorure
SMILES [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) chloride
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Formule linéaire MnCl2
Poids de la formule 125.84
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M aq. soln.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Manganese chloride, 1M aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Manganese(II) chloride