Learn More
Bromure de manganèse(II), 99 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
98.20€ - 256.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13446-03-2 |
---|---|
Formule moléculaire | Br2Mn |
Poids moléculaire (g/mol) | 214.76 |
Numéro MDL | MFCD00011113 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10388100
|
Thermo Scientific Acros
207860250 |
25 g | Flacon en verre |
98.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10434555
|
Thermo Scientific Acros
207861000 |
100 g | Flacon en verre |
256.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13446-03-2 | |
Br2Mn | |
214.76 | |
MFCD00011113 |
Spécification
Manganese(II) bromide | |
13446-03-2 | |
Poudre | |
Br2Mn | |
MFCD00011113 | |
Solubility in water: soluble | |
214.76 | |
4.38 |
Anhydrous | |
Rose | |
99% | |
MnBr2 | |
15, 5790 | |
214.76 | |
99% | |
4.3800g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 236-591-9
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Manganese(II) bromide, anhydrous
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only