Learn More
Bromure de manganèse(II), 99 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10388100
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13446-03-2
Formule moléculaire Br2Mn
Poids moléculaire (g/mol) 214.76
Numéro MDL MFCD00011113
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) bromide
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Rose
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire MnBr2
Merck Index 15, 5790
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 214.76
Pourcentage de pureté 99%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 4.38
Densité 4.3800g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Manganese(II) bromide, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.