Learn More
Anhydride maléique, 99 %, pastilles, Thermo Scientific Chemicals
26.40€ - 377.00€
Identifiants chimiques
CAS | 108-31-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 98.06 |
Numéro MDL | MFCD00005518 |
Clé InChI | FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | maleic anhydride, 2,5-furandione, maleic acid anhydride, toxilic anhydride, dihydro-2,5-dioxofuran, cis-butenedioic anhydride, 2,5-dihydrofuran-2,5-dione, polymaleic anhydride, maleinanhydrid, rcra waste number u147 |
CID PubChem | 7923 |
ChEBI | CHEBI:474859 |
SMILES | O=C1OC(=O)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12694317
|
Thermo Scientific Acros
125240250 |
25 g | Flacon en plastique |
26.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12634937
|
Thermo Scientific Acros
125240010 |
1 kg | Flacon en plastique |
35.10€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12695995
|
Thermo Scientific Acros
125240050 |
5 kg | Récipient en plastique |
90.40€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12654937
|
Thermo Scientific Acros
125240251 |
25 kg | Tambour en fibre |
377.00€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
108-31-6 | |
98.06 | |
FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N | |
7923 | |
O=C1OC(=O)C=C1 |
C4H2O3 | |
MFCD00005518 | |
maleic anhydride, 2,5-furandione, maleic acid anhydride, toxilic anhydride, dihydro-2,5-dioxofuran, cis-butenedioic anhydride, 2,5-dihydrofuran-2,5-dione, polymaleic anhydride, maleinanhydrid, rcra waste number u147 | |
CHEBI:474859 |
Spécification
Maleic anhydride | |
52.0°C to 55.0°C | |
1.4800g/mL | |
102°C | |
99% | |
MFCD00005518 | |
04,316; 05,422 | |
1.48 | |
Solubility in water: 790g/L (25°C). Other solubilities: reacts with water forming maleic acid,227g/100g acetone- 50g/100g benzene (25°C),112g/100g ethylacetate (25°C)- 0,60g/100g ccl4,52.5g/100g chloroform (25°C)-23,4g/100g toluen | |
O=C1OC(=O)C=C1 | |
98.06 | |
CHEBI:474859 | |
98.06 | |
Réactif |
108-31-6 | |
Blanc | |
200.0°C | |
Authentique | |
C4H2O3 | |
17, V,11, 55 | |
15,5768 | |
maleic anhydride, 2,5-furandione, maleic acid anhydride, toxilic anhydride, dihydro-2,5-dioxofuran, cis-butenedioic anhydride, 2,5-dihydrofuran-2,5-dione, polymaleic anhydride, maleinanhydrid, rcra waste number u147 | |
FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N | |
Furane-2,5-dione | |
7923 | |
1.6 mPa.s (60°C) | |
99% | |
Granulés |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Risque avéré d’effets graves pour les organes
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-571-6
- Maleic anhydride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.