Learn More
Anhydride maléique, 99 %, pastilles, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 12654937
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-31-6
Formule moléculaire C4H2O3
Poids moléculaire (g/mol) 98.06
Numéro MDL MFCD00005518
Clé InChI FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme maleic anhydride, 2,5-furandione, maleic acid anhydride, toxilic anhydride, dihydro-2,5-dioxofuran, cis-butenedioic anhydride, 2,5-dihydrofuran-2,5-dione, polymaleic anhydride, maleinanhydrid, rcra waste number u147
CID PubChem 7923
ChEBI CHEBI:474859
SMILES O=C1OC(=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Maleic anhydride
Point de fusion 52.0°C to 55.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.4800g/mL
Point d’ébullition 200.0°C
Point d’éclair 102°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Tambour en fibre
Quantité 25 kg
Beilstein 17, V,11, 55
Fieser 04,316; 05,422
Merck Index 15,5768
Gravité spécifique 1.48
Informations sur la solubilité Solubility in water: 790g/L (25°C). Other solubilities: reacts with water forming maleic acid,227g/100g acetone- 50g/100g benzene (25°C),112g/100g ethylacetate (25°C)- 0,60g/100g ccl4,52.5g/100g chloroform (25°C)-23,4g/100g toluen
Nom IUPAC 2,5-dihydrofuran-2,5-dione
Viscosité 1.6 mPa.s (60°C)
Poids de la formule 98.06
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Réactif
Forme physique Granulés
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Maleic anhydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.