Learn More
Medline Scientific™ Microscope trinoculaire Magnum
La version trinoculaire de la série Magnum avec un choix de types d’objectifs et d’éclairage LED si vous le souhaitez.
1190.59€ - 2416.80€
Spécification
Diaphragme | Iris |
---|---|
Type de tête | Trinoculaire, optique, avec port photo/vidéo vertical |
Type d’éclairage | Halogène |
Type de produit | Microscope biologique trinoculaire |
Comprend | Filtre bleu et vert, 1 ampoule de rechange, 2 fusibles de rechange, 10 ml d’huile d’immersion, œillets en caoutchouc souple, housse de protection et manuel d’instructions. |
Code produit | Marque | Types d’objectifs | Type de condenseur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Types d’objectifs | Type de condenseur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11910279
|
Medline Scientific™
2722.0000M |
Plan achromatique | Abbe à fond clair - NA 0,90 - NA 1,25 (huile) |
2025.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11900279
|
Medline Scientific™
2721.0000M |
Semi Plan Achromatic | Abbe à fond clair - NA 0,90 - NA 1,25 (huile) | N/A | N/A | N/A | |||||
11920279
|
Medline Scientific™
2738.0000M |
Phase Contrast | Phase contrast 5-position turret | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Tête optique trinoculaire, inclinée à 30°
- Oculaire 10x / grand champ 20 mm
- Disponible avec des objectifs semi-plan achromatiques, plan achromatiques ou de contraste de phase
- Condenseur Abbe champ clair, NA 0.90 - NA 1.25 (huile)
Spécification
Iris | |
Halogène | |
Filtre bleu et vert, 1 ampoule de rechange, 2 fusibles de rechange, 10 ml d’huile d’immersion, œillets en caoutchouc souple, housse de protection et manuel d’instructions. | |
220/240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Trinoculaire, optique, avec port photo/vidéo vertical | |
Microscope biologique trinoculaire | |
Quintuple inversé et tournant avec déclic | |
220/240 V |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Medline Scientific™ Microscope trinoculaire Magnum