Learn More
Medline Scientific™ Microscope trinoculaire Magnum
La version trinoculaire de la série Magnum avec un choix de types d’objectifs et d’éclairage LED si vous le souhaitez.
Marque: Medline Scientific™ 2721.0000M
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tête optique trinoculaire, inclinée à 30°
- Oculaire 10x / grand champ 20 mm
- Disponible avec des objectifs semi-plan achromatiques, plan achromatiques ou de contraste de phase
- Condenseur Abbe champ clair, NA 0.90 - NA 1.25 (huile)
Spécification
Brightfield Abbe - NA 0.90 - NA 1.25 (oil) | |
WF10X/20 mm | |
Halogen | |
Trinocular Biological Microscope | |
Quintuple reversed and revolving with click stop | |
220/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Iris | |
Trinocular, Optical, with Vertical Photo/Video Port | |
Semi Plan Achromatic | |
Blue and green filter, 1 spare bulb, 2 spare fuses, immersion oil 10mL, soft rubber eyecups, dust cover and instruction manual. | |
10 kg | |
220/240 V |