Learn More
Nitrate de magnésium hexahydraté, très pur, Thermo Scientific Chemicals
48.94€ - 556.77€
Identifiants chimiques
CAS | 13446-18-9 |
---|---|
Formule moléculaire | H12MgN2O12 |
Poids moléculaire (g/mol) | 256.40 |
Numéro MDL | MFCD00149779 |
Clé InChI | MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty |
CID PubChem | 202877 |
Nom IUPAC | dinitrate de magnésium héxahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15149303
|
Thermo Scientific Acros
447540010 |
1 kg | Bouteille en plastique |
48.94€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15133703
|
Thermo Scientific Acros
447540050 |
5 kg | Récipient en plastique |
229.14€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15139303
|
Thermo Scientific Acros
447540250 |
25 kg | Tambour en fibre |
556.77€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13446-18-9 | |
256.40 | |
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N | |
202877 | |
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
H12MgN2O12 | |
MFCD00149779 | |
magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty | |
dinitrate de magnésium héxahydraté |
Spécification
330.0°C | |
89.0°C | |
H12MgN2O12 | |
MFCD00149779 | |
15,5738 | |
Solubility in water: 420g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, liquid nh3 | |
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
256.40 | |
256.4 |
Magnesium Nitrate Hexahydrate | |
13446-18-9 | |
Mg(NO3)2·6H2O | |
93.3°C | |
magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty | |
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N | |
dinitrate de magnésium héxahydraté | |
202877 | |
Extra pur |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Magnesium nitrate hexahydrate
RUO – Research Use Only