Learn More
Nitrate de magnésium hexahydraté, très pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15139303
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13446-18-9
Formule moléculaire H12MgN2O12
Poids moléculaire (g/mol) 256.40
Numéro MDL MFCD00149779
Clé InChI MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
CID PubChem 202877
Nom IUPAC dinitrate de magnésium héxahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 330.0°C
Nom chimique ou matériau Magnesium Nitrate Hexahydrate
Point de fusion 89.0°C
Quantité 25 kg
Formule linéaire Mg(NO3)2·6H2O
Point d’éclair 93.3°C
Merck Index 15,5738
Informations sur la solubilité Solubility in water: 420g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, liquid nh3
Poids de la formule 256.4
Qualité Extra pur
Conditionnement Tambour en fibre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Magnesium nitrate hexahydrate