Learn More
Magnesium chloride hexahydrate, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Meets ACS Specifications
56.95€ - 137.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7791-18-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2H12MgO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 203.30 |
Numéro MDL | MFCD00149781 |
Clé InChI | DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | dichlorure de magnésium(2+) hexahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10785921
|
JT Baker
0162.0250 |
250 g |
56.95€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10795921
|
JT Baker
0162.1000 |
1 kg |
137.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Identifiants chimiques
7791-18-6 | |
203.30 | |
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-] |
Cl2H12MgO6 | |
MFCD00149781 | |
dichlorure de magnésium(2+) hexahydraté |
Spécification
1412°C (1013 hPa) | |
7791-18-6 | |
Cl2H12MgO6 | |
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L | |
dichlorure de magnésium(2+) hexahydraté | |
1.57 g/cm³ (25°C) |
117°C | |
99.0 to 102.0% | |
MFCD00149781 | |
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-] | |
203.30 |