Learn More
Magnesium chloride hexahydrate, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Code produit. 10785921
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Meets ACS Specifications
Identifiants chimiques
CAS 7791-18-6
Formule moléculaire Cl2H12MgO6
Poids moléculaire (g/mol) 203.30
Numéro MDL MFCD00149781
Clé InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dichlorure de magnésium(2+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Point d’ébullition 1412°C (1013 hPa)
Point de fusion 117°C
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 102.0%
Densité 1.57 g/cm³ (25°C)