Learn More
Acétate de magnésium tétrahydraté, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
22.50€ - 345.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16674-78-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H14MgO8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 214.45 |
Numéro MDL | MFCD00149214 |
Clé InChI | XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p |
CID PubChem | 134717 |
SMILES | O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10399050
|
Thermo Scientific Acros
270500050 |
5 g | Bouteille en verre |
22.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10358910
|
Thermo Scientific Acros
270500010 |
1 kg | Bouteille en plastique |
125.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13408498
|
Thermo Scientific Acros
270500051 |
5 kg | Récipient en plastique |
345.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyseIdentifiants chimiques
16674-78-5 | |
214.45 | |
XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L | |
134717 |
C4H14MgO8 | |
MFCD00149214 | |
magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p | |
O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Spécification
Magnesium acetate tetrahydrate | |
p.a. | |
Blanc | |
Poudre cristalline | |
C4H14MgO8 | |
MFCD00149214 | |
15,5718 | |
Solubility in water: 1200g/L (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol | |
O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
214.45 | |
214.46 | |
Analytique |
80.0°C | |
16674-78-5 | |
8 to 9 (5% soln. at 20°C) | |
99.5% min. (Complexometry) | |
(CH3CO2)2Mg·4H2O | |
15,196 | |
magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p | |
XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L | |
magnesium(2+) diacetate tetrahydrate | |
134717 | |
99.5% | |
Authentique |
Sécurité et traitement
HYGROSCOPIC
RUO – Research Use Only