Learn More
Acétate de magnésium tétrahydraté, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10399050
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Bouteille en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16674-78-5
Formule moléculaire C4H14MgO8
Poids moléculaire (g/mol) 214.45
Numéro MDL MFCD00149214
Clé InChI XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
CID PubChem 134717
SMILES O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium acetate tetrahydrate
Point de fusion 80.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
pH 8 to 9 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min. (Complexometry)
Formule linéaire (CH3CO2)2Mg·4H2O
Fieser 15,196
Merck Index 15,5718
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1200g/L (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Nom IUPAC magnesium(2+) diacetate tetrahydrate
Poids de la formule 214.46
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique
Spectre IR Authentique
Conditionnement Bouteille en verre