Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Dispositifs centrifuges Macrosep™ Advance avec membrane Supor
Élimination des particules pour une durée de vie plus longue des colonnes HPLC et UHPLC.
276.00€ - 1305.00€
Specifications
Description | EFA :7,2 cm2 |
---|---|
Matériau (membrane) | PES |
Stérilité | Non stérile |
Volume (métrique) | 5 à 20 mL (échantillon) |
Product Code | Brand | Porosité | Comprend | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Porosité | Comprend | Price | Quantity & Availability | ||||
17124741
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
MAPM02C67 |
0,2 μm | 24/boîte |
285.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17154741
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
MAPM45C68 |
0,45 μm | 100/boîte |
805.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17134741
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
MAPM02C68 |
0,2 μm | 100/boîte |
1305.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17144741
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
MAPM45C67 |
0,45 μm | 24/boîte |
276.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Une vitesse de rotation élevée et un EFA supérieur réduisent les délais de rotation
- Pour des échantillons de 3 à 20 ml
- Pour les applications de recherche uniquement
Specifications
EFA :7,2 cm2 | |
PES | |
Non stérile | |
5 à 20 mL (échantillon) |