Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Dispositifs centrifuges Macrosep™ Advance avec membrane Supor
Élimination des particules pour une durée de vie plus longue des colonnes HPLC et UHPLC.
Marque:  Cytiva (formerly Pall Lab) MAPM02C68
Code produit. 17134741
  • 1305.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 19-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Une vitesse de rotation élevée et un EFA supérieur réduisent les délais de rotation
  • Pour des échantillons de 3 à 20 ml
  • Pour les applications de recherche uniquement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Turquoise
PES
Non stérile
5 à 20 mL (échantillon)
EFA :7,2 cm2
0,2 μm
100/boîte