Learn More
Cytiva Milieu de chromatographie MabSelect Xtra™
Permet une capture de haute pureté et une capacité de liaison dynamique élevée
3017.00€ - 6417.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour développer afin de répondre aux demandes d’augmentation des niveaux d’expression dans les matières premières monoclonales d’anticorps |
---|---|
Conditions de stockage | 2°C à 8°C |
Capacité de liaison | 40 mg d’lgG humaine/ml (à un temps de séjour de 2,4 min) |
Type de produit | Milieu MabSelect Xtra |
Débit | <300 cm/heμre |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11389981
|
Cytiva
17-5269-07 |
25 ml |
3017.00€
25mL |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11379981
|
Cytiva
17-5269-02 |
200 ml |
6417.00€
200mL |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Sélectivité élevée des ligands et pouvoir hydrophile de la matrice
- Amélioration de l’économie des procédés grâce à la réduction des coûts des matières premières et/ou à la réduction du nombre de cycles
- Propriétés de pression/débit légèrement inférieures par rapport à MabSelect™ SuRe™ et MabSelect
Spécification
Pour développer afin de répondre aux demandes d’augmentation des niveaux d’expression dans les matières premières monoclonales d’anticorps | |
40 mg d’lgG humaine/ml (à un temps de séjour de 2,4 min) | |
<300 cm/heμre | |
7,87 in | |
<200 kPa | |
2 à 12 | |
Protéine A recombinante (E. coli) |
2°C à 8°C | |
Milieu MabSelect Xtra | |
75 μm | |
20 cm | |
Agarose hautement réticulée | |
20 % d’éthanol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- MabSelect Xtra
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.