Learn More
Cytiva Milieu de chromatographie MabSelect Xtra™
Permet une capture de haute pureté et une capacité de liaison dynamique élevée
Marque:  Cytiva 17-5269-02
Code produit. 11379981
  • 6417.00€ / 200mL
Expédition estimée: 15-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Sélectivité élevée des ligands et pouvoir hydrophile de la matrice
  • Amélioration de l’économie des procédés grâce à la réduction des coûts des matières premières et/ou à la réduction du nombre de cycles
  • Propriétés de pression/débit légèrement inférieures par rapport à MabSelect™ SuRe™ et MabSelect
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
200 ml
2°C à 8°C
Milieu MabSelect Xtra
75 μm
20 cm
Agarose hautement réticulée
20 % d’éthanol
Pour développer afin de répondre aux demandes d’augmentation des niveaux d’expression dans les matières premières monoclonales d’anticorps
40 mg d’lgG humaine/ml (à un temps de séjour de 2,4 min)
<300 cm/heμre
7,87 in
<200 kPa
2 à 12
Protéine A recombinante (E. coli)
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • MabSelect Xtra, 200 mL
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.