Learn More
m-Phénétidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
36.68€ - 114.57€
Identifiants chimiques
CAS | 621-33-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H11NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 137.18 |
Numéro MDL | MFCD00007785 |
Clé InChI | WEZAHYDFZNTGKE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | m-phenetidine, benzenamine, 3-ethoxy, m-ethoxyaniline, 3-ethoxybenzenamine, unii-xe9kkl972r, ccris 4696, xe9kkl972r, 3-ethoxyphenylamine, 3-ethoxy aniline, 3-ethoxy-phenylamine |
CID PubChem | 12120 |
Nom IUPAC | 3-éthoxyaniline |
SMILES | CCOC1=CC=CC(N)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10656544
|
Thermo Scientific Acros
186720050 |
5 mL | Flacon en verre |
36.68€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10377220
|
Thermo Scientific Acros
186720250 |
25 mL | Flacon en verre |
114.57€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
621-33-0 | |
137.18 | |
WEZAHYDFZNTGKE-UHFFFAOYSA-N | |
12120 | |
CCOC1=CC=CC(N)=C1 |
C8H11NO | |
MFCD00007785 | |
m-phenetidine, benzenamine, 3-ethoxy, m-ethoxyaniline, 3-ethoxybenzenamine, unii-xe9kkl972r, ccris 4696, xe9kkl972r, 3-ethoxyphenylamine, 3-ethoxy aniline, 3-ethoxy-phenylamine | |
3-éthoxyaniline |
Spécification
m-Phenetidine | |
621-33-0 | |
100.0 | |
1.0300g/mL | |
>112°C | |
98% | |
C2H5OC6H4NH2 | |
MFCD00007785 | |
m-phenetidine, benzenamine, 3-ethoxy, m-ethoxyaniline, 3-ethoxybenzenamine, unii-xe9kkl972r, ccris 4696, xe9kkl972r, 3-ethoxyphenylamine, 3-ethoxy aniline, 3-ethoxy-phenylamine | |
CCOC1=CC=CC(N)=C1 | |
137.18 | |
137.18 | |
Liquide |
98% | |
97.5 | |
Marron | |
248.0°C | |
Authentique | |
C8H11NO | |
1.5650 to 1.5670 | |
1.03 | |
WEZAHYDFZNTGKE-UHFFFAOYSA-N | |
3-éthoxyaniline | |
12120 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique par contact cutané.
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / une protection des yeux / du visage.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 210-680-2
missing translation for 'rtecsNumber' : SI5400000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only