Learn More
m-Phénétidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10377220
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 621-33-0
Formule moléculaire C8H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 137.18
Numéro MDL MFCD00007785
Clé InChI WEZAHYDFZNTGKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-phenetidine, benzenamine, 3-ethoxy, m-ethoxyaniline, 3-ethoxybenzenamine, unii-xe9kkl972r, ccris 4696, xe9kkl972r, 3-ethoxyphenylamine, 3-ethoxy aniline, 3-ethoxy-phenylamine
CID PubChem 12120
Nom IUPAC 3-éthoxyaniline
SMILES CCOC1=CC=CC(N)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Phenetidine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Marron
Densité 1.0300g/mL
Point d’ébullition 248.0°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5OC6H4NH2
Indice de réfraction 1.5650 to 1.5670
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 1.03
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide