Learn More
M-chlorure dʼanisoyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
31.56€ - 343.71€
Identifiants chimiques
CAS | 1711-05-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H7ClO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 170.6 |
Numéro MDL | MFCD00000673 |
Clé InChI | RUQIUASLAXJZIE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | m-anisoyl chloride, benzoyl chloride, 3-methoxy, m-methoxybenzoyl chloride, 3-anisoyl chloride, m-anisic acid chloride, 3-methoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, m-methoxy, 3-methoxybenzoic acid chloride, m-anisoylchloride, 3-anisoylchlorid |
CID PubChem | 74374 |
Nom IUPAC | Chlorure de 3-méthoxybenzoyl |
SMILES | COC1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10482211
|
Thermo Scientific Acros
212970050 |
5 g | Flacon en verre |
31.56€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10072770
|
Thermo Scientific Acros
212970250 |
25 g | Flacon en verre |
103.52€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10713154
|
Thermo Scientific Acros
212971000 |
100 g | Flacon en verre |
343.71€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1711-05-3 | |
170.6 | |
RUQIUASLAXJZIE-UHFFFAOYSA-N | |
74374 | |
COC1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl |
C8H7ClO2 | |
MFCD00000673 | |
m-anisoyl chloride, benzoyl chloride, 3-methoxy, m-methoxybenzoyl chloride, 3-anisoyl chloride, m-anisic acid chloride, 3-methoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, m-methoxy, 3-methoxybenzoic acid chloride, m-anisoylchloride, 3-anisoylchlorid | |
Chlorure de 3-méthoxybenzoyl |
Spécification
m-Anisoyl chloride | |
Incolore à jaune | |
123°C to 125°C (15.0 mmHg) | |
Authentique | |
C8H7ClO2 | |
1.5575 to 1.5595 | |
10, 140 | |
m-anisoyl chloride, benzoyl chloride, 3-methoxy, m-methoxybenzoyl chloride, 3-anisoyl chloride, m-anisic acid chloride, 3-methoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, m-methoxy, 3-methoxybenzoic acid chloride, m-anisoylchloride, 3-anisoylchlorid | |
RUQIUASLAXJZIE-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 3-méthoxybenzoyl | |
74374 | |
99% |
1711-05-3 | |
1.2140g/mL | |
92°C | |
99% | |
CH3OC6H4COCl | |
MFCD00000673 | |
1.214 | |
Solubility in water: decomposes | |
COC1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl | |
170.6 | |
170.6 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 216-975-2