Learn More
M-chlorure dʼanisoyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10482211
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1711-05-3
Formule moléculaire C8H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 170.6
Numéro MDL MFCD00000673
Clé InChI RUQIUASLAXJZIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-anisoyl chloride, benzoyl chloride, 3-methoxy, m-methoxybenzoyl chloride, 3-anisoyl chloride, m-anisic acid chloride, 3-methoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, m-methoxy, 3-methoxybenzoic acid chloride, m-anisoylchloride, 3-anisoylchlorid
CID PubChem 74374
Nom IUPAC Chlorure de 3-méthoxybenzoyl
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Anisoyl chloride
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2140g/mL
Point d’ébullition 123°C to 125°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 92°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4COCl
Indice de réfraction 1.5575 to 1.5595
Quantité 5 g
Beilstein 10, 140
Gravité spécifique 1.214
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 170.6
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide