Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix E, 96-tube Rack
Lysing Matrix E tubes contain 1.4 mm ceramic spheres, 0.1 mm silica spheres, and one 4 mm glass bead. Used to grind soil, sediment, water, feces, sludge, compost, rhizosphere. For use on FastPrep™ instruments or any bead beater.
217.30€ - 1894.22€
Spécification
Type de microbilles | Sphères en céramique de 1,4 mm, sphères en silice de 0,1 mm, microbilles en verre de 4 mm |
---|---|
Type d’échantillon | Sol, Environnement, Selles |
DNase | Dnase-free |
À utiliser avec (équipement) | FastPrep-96 |
Nbre de réactions | 96 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17737524
|
MP Biomedicals™
116984001 |
1 de chaque |
217.30€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15252870
|
MP Biomedicals™
116984010 |
10 Paquets |
1894.22€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Product Overview:
- Lysing Matrix E, 96-Well Rack comes with 1.2 mL cluster-strip tube and cap assemblies.
- Each tube is pre-filled with 1.4 ceramic spheres, 0.1 mm silica spheres, and 1 (one) 4 mm glass bead.
- Will not bind nucleic acids.
- Applications: Lysing Matrix E can also be effective in lysing mixed samples, such as microbe infected tissue, and can be used in RNA extraction from tumors and other difficult tissues.
- Sample Type: Feces, Soil, Wastewater, Environmental Water, Sludge, Tumor
- Sample Volume: ≤80 mg per prep
Spécification
Sphères en céramique de 1,4 mm, sphères en silice de 0,1 mm, microbilles en verre de 4 mm | |
Dnase-free | |
96 |
Sol, Environnement, Selles | |
FastPrep-96 | |
RNase-free |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.