Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix E, 96-tube Rack
Lysing Matrix E tubes contain 1.4 mm ceramic spheres, 0.1 mm silica spheres, and one 4 mm glass bead. Used to grind soil, sediment, water, feces, sludge, compost, rhizosphere. For use on FastPrep™ instruments or any bead beater.
Marque: MP Biomedicals™ 116984001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Présentation du produit :
- La matrice de lyse E, portoir de 96 puits est fournie avec des tubes de 1,2 ml et des bouchons en barrettes.
- Chaque tube est pré-rempli de sphères en céramique de 1,4 mm de diamètre, de sphères en silice de 0,1 mm et de 1 (une) microbille en verre de 4 mm
- Ne lie pas les acides nucléiques.
- Applications : La matrice de lyse E peut également être efficace pour la lyse d’échantillons mixtes tels que des tissus infectés par des microbes. Elle peut être utilisée pour l’extraction d’ARN de tumeurs et autres tissus complexes.
- Type d’échantillon : Matières fécales, sols, eaux usées, eau environnementale, boues, tumeurs
- Volume d’échantillon : ≤ 80 mg par préparation
Spécification
Sphères en céramique de 1,4 mm, sphères en silice de 0,1 mm, microbilles en verre de 4 mm | |
Dnase-free | |
Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation | |
96 | |
RNase-free |
Sol, Environnement, Selles | |
FastPrep-96 | |
Matrice de lyse E | |
1 de chaque | |
Moins de 80 mg par préparation |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.