Learn More
Buerkle™ Pissettes de sécurité en PEBD avec valve d’évacuation étanche
Si la température ambiante augmente ou si le soleil brille dans le laboratoire, les pissettes classiques s’égoutteront en raison de l’augmentation de la pression interne. La vanne d’évacuation garantit que l’excès de pression peut s’échapper et que l’égouttement est empêché. Avec la valve d’évacuation étanche, le contenu ne peut pas fuir lorsque le flacon tombe comme avec les pissettes avec clapet à bille ou le trou d’évacuation.
14.65€ - 15.07€
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
---|---|
Matériau | PEBD |
Closure Included | Oui |
Type de produit | Pissette de sécurité |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10735875
|
Buerkle™
0310-2051 |
Acétone |
14.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10224454
|
Buerkle™
0310-2056 |
Sans étiquette - neutre |
15.07€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10764175
|
Buerkle™
0310-2054 |
Éthanol |
14.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Remplissage en toute sécurité grâce au diamètre de col large de 39 mm
- Impression permanente selon le SGH avec le nom de la substance en allemand, anglais, français et espagnol, pictogrammes du SGH et numéro CAS
- Transparentes jaunes en PEBD avec protection légère
- Contiennent 500 ml
Spécification
500 ml | |
Oui | |
Bouchon à vis |
PEBD | |
Pissette de sécurité |