Learn More
Buerkle™ Pissettes de sécurité en PEBD avec valve d’évacuation étanche
Click to view available options
Description:
Acétone
Éthanol
Sans étiquette - neutre
Description
- Remplissage en toute sécurité grâce au diamètre de col large de 39 mm
- Impression permanente selon le SGH avec le nom de la substance en allemand, anglais, français et espagnol, pictogrammes du SGH et numéro CAS
- Transparentes jaunes en PEBD avec protection légère
- Contiennent 500 ml
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Couleur | Jaune transparent |
Description | Sans étiquette - neutre |
Matériau | PEBD |
Quantité | 1 de chaque |
Closure Included | Oui |
Type de produit | Pissette de sécurité |
Matériau du bouchon | PP |
Type de bouchon | Bouchon à vis |