Learn More
Thermo Scientific Chemicals Loxistatine
62.80€ - 308.00€
Identifiants chimiques
CAS | 88321-09-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C17H30N2O5 |
Synonyme | EST ; E-64d |
Description
A cell-permeable, irreversible inhibitor of cysteine proteases
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
88321-09-9 | |
C17H30N2O5 | |
EST ; E-64d |
Spécification
Blanc | |
Inhibiteur irréversible à perméabilité cellulaire des protéases de la cystéine | |
C17H30N2O5 | |
EST ; E-64d | |
Poudre | |
CCOC(=O)[C@H]1O[C@@H]1C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)NCCC(C)C | |
342.44 |
-30°C à -10°C | |
88321-09-9 | |
342,43 | |
Soluble dans le DMSO, le DMF ou l’éthanol | |
SRVFFFJZQVENJC-IHRRRGAJSA-N | |
ethyl (2S,3S)-3-{[(1S)-3-methyl-1-[(3-methylbutyl)carbamoyl]butyl]carbamoyl}oxirane-2-carboxylate |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stockage à -20°C
RUO – Research Use Only