Learn More
Thermo Scientific Chemicals Loxistatine
Code produit. 15417099
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
A cell-permeable, irreversible inhibitor of cysteine proteases
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88321-09-9
Formule moléculaire C17H30N2O5
Synonyme EST ; E-64d
Spécification
Quantité 5 mg
Description Blanc
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Inhibiteur irréversible à perméabilité cellulaire des protéases de la cystéine
Poids de la formule 342,43
Solubilité Soluble dans le DMSO, le DMF ou l’éthanol
Forme Poudre
Clé InChI SRVFFFJZQVENJC-IHRRRGAJSA-N
SMILES CCOC(=O)[C@H]1O[C@@H]1C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)NCCC(C)C
Nom IUPAC ethyl (2S,3S)-3-{[(1S)-3-methyl-1-[(3-methylbutyl)carbamoyl]butyl]carbamoyl}oxirane-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 342.44