Learn More
Grant Instruments™ Bain à circulation réfrigéré série TXF200 R
Offre des performances exceptionnelles pour les applications de routine et complexes nécessitant un contrôle précis de la température dans la plage de -47 à 100°C
9428.70€
Spécification
Débit | 22 |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Pression max. | 530 mbar |
Stabilité de la température | ± 0,1°C |
Tension | 120/230 V |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12727849
|
Grant Instruments™
TXF200-R4R |
20 L |
9428.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Offre des performances exceptionnelles pour les applications de routine et complexes nécessitant un contrôle précis de la température dans la plage de -47 à 100°C
- 20L (R4) ou 12L (R5) en option Plage de températures : -47 à 100°C
- Stabilité : ± 0,1°C
- Grand écran couleur lumineux
- Écran d’accueil avec icônes équipé d’un cadran et de deux boutons de fonction
- Dispositif de vidange à l’avant sans déversement
- 3 programmes prédéfinis
- Détection du faible niveau de liquide
- Étalonnage par l’utilisateur à 5 points
- Cadran de température réglable par l’utilisateur
- Thermostat de sécurité de protection contre le gel de l’eau et pressostat haute pression de 27 bar
Spécification
22 | |
530 mbar | |
120/230 V |
Acier inoxydable | |
± 0,1°C | |
50/60 Hz |