Learn More
Grant Instruments™ Bain à circulation réfrigéré série TXF200 R
Offre des performances exceptionnelles pour les applications de routine et complexes nécessitant un contrôle précis de la température dans la plage de -47 à 100°C
Marque: Grant Instruments™ TXF200-R4R
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Offre des performances exceptionnelles pour les applications de routine et complexes nécessitant un contrôle précis de la température dans la plage de -47 à 100°C
- 20L (R4) ou 12L (R5) en option Plage de températures : -47 à 100°C
- Stabilité : ± 0,1ºC
- Grand écran couleur lumineux
- Écran d’accueil avec icônes équipé d’un cadran et de deux boutons de fonction
- Dispositif de vidange à l’avant sans déversement
- 3 programmes prédéfinis
- Détection du faible niveau de liquide
- Étalonnage par l’utilisateur à 5 points
- Cadran de température réglable par l’utilisateur
- Thermostat de sécurité de protection contre le gel de l’eau et pressostat haute pression de 27 bar
Spécification
20 L | |
de -30°C à +100°C | |
530 mbar | |
± 0,1°C | |
40,6 kg | |
120/230 V |
22 | |
Acier inoxydable | |
TXF200-R4 | |
85/140 mm (liquide min/max) | |
120/230 V 60/50 Hz 780/850 w | |
50/60 Hz |