Learn More
BRAND™ Béchers en verre borosilicaté de forme basse
Structure en verre borosilicaté. La forme basse offre une stabilité à faible risque de déversement.
69.95€ - 327.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Comprend | Bec verseur intégré |
Graduated | Oui |
Certifications/Conformité | ISO 3819, DIN 12331 |
Modèle | Forme basse |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10622822
|
BRAND™
91253 |
800 ml |
225.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10411063
|
BRAND™
91236 |
250 ml |
119.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10517461
|
BRAND™
91254 |
1 000 ml |
256.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10059920
|
BRAND™
91268 |
3 000 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
30130370
|
BRAND™
91268 |
3 000 ml |
327.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10142061
|
BRAND™
91214 |
25 ml |
189.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10213731
|
BRAND™
91248 |
600 ml |
180.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10345041
|
BRAND™
91241 |
400 ml |
146.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10748241
|
BRAND™
91224 |
100 ml |
112.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10090091
|
BRAND™
91229 |
150 ml |
113.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- En verre borosilicaté (Boro 3.3)
- Conforme aux normes DIN 12331 / ISO 3819
- Comprend des graduations en blanc
- Bec verseur intégré offrant un versement facile et sans éclaboussures
Spécification
Verre borosilicaté | |
Oui | |
Forme basse |
Bec verseur intégré | |
ISO 3819, DIN 12331 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Béchers en verre borosilicaté de forme basse