Learn More
BRAND™ Béchers en verre borosilicaté de forme basse
Code produit. 30130370
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1 000 ml
3 000 ml
Structure en verre borosilicaté. La forme basse offre une stabilité à faible risque de déversement.
  • En verre borosilicaté (Boro 3.3)
  • Conforme aux normes DIN 12331 / ISO 3819
  • Comprend des graduations en blanc
  • Bec verseur intégré offrant un versement facile et sans éclaboussures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) externe 152 mm
Capacité (métrique) 3 000 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 210 mm
Comprend Bec verseur intégré
Quantité 4
Graduated Oui
Certifications/Conformité ISO 3819, DIN 12331
Modèle Forme basse