Learn More
SPEX™ Microbilles de broyage en silice à faible liaison
Les microbilles de broyage en silice à faible liaison SPEX™ sont des microbilles de broyage en silice lavées à l’acide qui sont traitées chimiquement pour empêcher les échantillons de se lier à la plaque de microtitration.
301.00€
Spécification
Matériau | Silice |
---|---|
Quantité d’emballage | Flacon de 200 g |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15300432
|
SPEX™
2167 |
Microbilles de 400 μm |
301.00€
200g |
N/A | |||||
15380422
|
SPEX™
2162 |
Microbilles de 800 μm |
301.00€
200g |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Utilisées pour la lyse d’échantillons dilués de cellules dans le Geno/Grinder
- Traitées pour éliminer les particules fines et les contaminants
- Enduites pour réduire la liaison non spécifique des acides nucléiques et des protéines
- Taille approximative des billes : 400 μm et 800 μm
- Compatibles avec toutes les plaques de microtitration SPEX™ SamplePrep et tous les kits de flacons
Spécification
Silice | |
Flacon de 200 g |