Learn More
SPEX™ Microbilles de broyage en silice à faible liaison
Les microbilles de broyage en silice à faible liaison SPEX™ sont des microbilles de broyage en silice lavées à l’acide qui sont traitées chimiquement pour empêcher les échantillons de se lier à la plaque de microtitration.
Marque:  SPEX™ 2162
Code produit. 15380422
  • 301.00€ / 200g
Expédition estimée: 09-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Utilisées pour la lyse d’échantillons dilués de cellules dans le Geno/Grinder
  • Traitées pour éliminer les particules fines et les contaminants
  • Enduites pour réduire la liaison non spécifique des acides nucléiques et des protéines
  • Taille approximative des billes : 400 μm et 800 μm
  • Compatibles avec toutes les plaques de microtitration SPEX™ SamplePrep et tous les kits de flacons
Spécification
Spécification
Microbilles de 800 μm
Silice
Flacon de 200 g