Learn More
Lonza™ Milieux de culture cellulaire d’insectes BioWhittaker™ : Insect-XPRESS (1X)
Designed to support the growth of insect cell lines derived from Spodoptera frugiperda (Sf9 and Sf21). BioWhittaker™ Insect-XPRESS™ Insect Cell Culture Media (1X) with L-Glutamine supports superior production of recombinant proteins when using the Baculovirus Expression Vector System (BEVS).
128.52€
Spécification
Contenu et stockage | De 2° à 8°C |
---|---|
Forme | Liquide |
Type de produit | Insect-XPRESS (1X), sans protéines |
Avec additifs | Glutamine |
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Avec additifs | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Avec additifs | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10564038
|
Lonza™
BE12-730Q |
Insect-XPRESS (1X), sans protéines | 1 L | Glutamine | |||||
Description
- Protein-free
- Cell densities in excess of 8.3×106 cells/mL can be achieved with suspension cultures of Sf9 cells using Insect-XPRESS Medium and excess of oxygen
- Formulation can also be used for stationary mono¬layer cultures and shake-flask cultures
Compliance
Manufactured in accordance with cGMP regulations for insect cell lines; formulations recommended by the Tissue Culture Association.
Spécification
De 2° à 8°C | |
Liquide | |
Insect-XPRESS (1X), sans protéines | |
Glutamine |