Learn More
Lonza™ Milieux de culture cellulaire d’insectes BioWhittaker™ : Insect-XPRESS (1X)
Designed to support the growth of insect cell lines derived from Spodoptera frugiperda (Sf9 and Sf21). BioWhittaker™ Insect-XPRESS™ Insect Cell Culture Media (1X) with L-Glutamine supports superior production of recombinant proteins when using the Baculovirus Expression Vector System (BEVS).
Marque: Lonza™ BE12-730Q
Description
- Sans protéines
- Les densités cellulaires supérieures à 8,3 × 106 cellules/ml peuvent être obtenues avec des cultures en suspension de cellules Sf9 utilisant un milieu Insect-XPRESS et un excès d’oxygène
- La formulation peut également être utilisée pour les cultures mono¬couches stationnaires et les cultures par agitation en flacon
Compliance
Manufactured in accordance with cGMP regulations for insect cell lines; formulations recommended by the Tissue Culture Association.
Spécification
Liquide | |
Glutamine | |
De 2° à 8°C |
Insect-XPRESS (1X), sans protéines | |
1 L |