Learn More
Eau de biologie moléculaire AccuGENE™, Lonza™
Prêt à l’emploi pour une vaste gamme d’applications de biologie moléculaire. L’eau de biologie moléculaire AccuGENE™est préparée avec 18 mégohms d’eau, filtrée à l’aide d’un filtre de 0,2 micron et rempli dans des flacons stériles.
49.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11548015
|
Lonza
BE51200 |
1 L | N/A | ||||||
Description
- Fiable : fabriquée selon des normes strictes de contrôle de la qualité afin d’assurer la cohérence entre les lots
- Haute qualité : aucune activité détectable de DNase, de RNase ou de protéase
- Efficace : les solutions prêtes à l’emploi éliminent le temps de préparation des expériences
- Flexible : des solutions personnalisées sont disponibles pour répondre aux besoins individuels
Pour la recherche ou la fabrication uniquement.