Learn More
Eau de biologie moléculaire AccuGENE™, Lonza™
Code produit. 11548015
Click to view available options
Quantité:
1 L
Prêt à l’emploi pour une vaste gamme d’applications de biologie moléculaire. L’eau de biologie moléculaire AccuGENE™est préparée avec 18 mégohms d’eau, filtrée à l’aide d’un filtre de 0,2 micron et rempli dans des flacons stériles.
  • Fiable : fabriquée selon des normes strictes de contrôle de la qualité afin d’assurer la cohérence entre les lots
  • Haute qualité : aucune activité détectable de DNase, de RNase ou de protéase
  • Efficace : les solutions prêtes à l’emploi éliminent le temps de préparation des expériences
  • Flexible : des solutions personnalisées sont disponibles pour répondre aux besoins individuels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 L
Pour la recherche ou la fabrication uniquement.