Learn More
Nitrate de lithium, Honeywell
Qualité réactif
39.00€ - 246.90€
Identifiants chimiques
CAS | 7790-69-4 |
---|---|
Formule moléculaire | LiNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 68.94 |
Numéro MDL | MFCD00011094 |
Clé InChI | IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure |
CID PubChem | 10129889 |
ChEBI | CHEBI:63315 |
Nom IUPAC | nitrate de lithium |
SMILES | [Li+].[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15692260
|
Honeywell Research Chemicals
227986-100G |
100 g | N/A | N/A | N/A | |||||
15602270
|
Honeywell Research Chemicals
227986-1KG |
1 kg |
246.90€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
7790-69-4 | |
68.94 | |
IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N | |
10129889 | |
nitrate de lithium |
LiNO3 | |
MFCD00011094 | |
lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure | |
CHEBI:63315 | |
[Li+].[O-][N+]([O-])=O |
Spécification
Lithium Nitrate | |
LiNO3 | |
MFCD00011094 | |
lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure | |
IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N | |
nitrate de lithium | |
10129889 | |
68.95g/mol |
7790-69-4 | |
LiNO3 | |
2722 | |
Soluble in water | |
[Li+].[O-][N+]([O-])=O | |
68.94 | |
CHEBI:63315 | |
ReagentPlus™ |
Sécurité et traitement
P210-P220-P221-P301 + P312 + P330-P305 + P351 + P338-P370 + P378
H272-H302-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 232-218-9
missing translation for 'rtecsNumber' : QU9330000
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Nitrate de lithium, Honeywell